Learn More
- Home
- Products
- Termómetros e instrumentos de medición de temperatura
- Termómetros manuales
- Brannan™ LO-tox™ Termómetro de laboratorio con calibración trazable de 3 puntos
Brannan™ LO-tox™ Termómetro de laboratorio con calibración trazable de 3 puntos
Código de producto. p-200007110
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 51 °C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -10 °C a +330 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Pakningsstørrelse:
cada uno
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17823008 | De -10 °C a +330 °C | 2 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17873028 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17862988 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17833028 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17883028 | De -10 °C a +260 °C | 1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17822998 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 15,5 cm | cada uno |
| 17842998 | De -10 ° a +360 °C | 2 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17863018 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17843028 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17892988 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17853018 | De -35 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17843038 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17823068 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17803088 | De -10 °C a +300 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17853108 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17893118 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17813088 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17873108 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17893108 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17853088 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17833108 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17863068 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17833078 | -10°C a +50°C | 1 °C | inmersión total | 15,5 cm | cada uno |
| 17823078 | De -35 °C a +50 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17823008
Leverandør
Brannan™
Leverandørnr.
44/814/0 + 49/101/0
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- LO-tox™ Es un relleno orgánico especialmente elegido para lograr un amplio rango de temperaturas y proporcionar los niveles prácticos más bajos de riesgo.
- Relleno seguro sin mercurio
- Se suministra con un certificado de calibración
- Tapa de extremo anti-rollo
- Se suministra de serie en un tubo telescópico protector individual y resellable.
- Fabricados en Reino Unido
Tekniske data
Tekniske data
| Puntos de calibración | 0 °C, 50 °C, 90 °C |
| Certificaciones/conformidad | Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001 |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Alcohol marrón |
| Temperatura máx. (imperial) | 626 °F |
| Temperatura máxima | +330 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | 14 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -10° C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 14 °F a 626 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +330 °C |
| Exactitud | ±2,0 °C a 90 °C |
| Subdivisión | 2 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 1.2 cm |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?