Learn More
Brannan™ LO-tox™ Termómetro de laboratorio con calibración trazable de 3 puntos
Código de producto. 17873028
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 51 °C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -10 °C a +330 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) unitSize
17873028 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17823008 De -10 °C a +330 °C 2 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17862988 De -1 °C a 101 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17833028 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17883028 De -10 °C a +260 °C 1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17822998 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 15,5 cm cada uno
17842998 De -10 ° a +360 °C 2 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17863018 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17843028 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17892988 De -1 °C a 101 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17853018 De -35 °C a +50 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17843038 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17823068 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17803088 De -10 °C a +300 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17853108 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17893118 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17813088 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17873108 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17893108 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17853088 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17833108 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17863068 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17833078 -10°C a +50°C 1 °C inmersión total 15,5 cm cada uno
17823078 De -35 °C a +50 °C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 17873028 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 44/802/9 + 49/101/0
LO-tox™ Termómetro de laboratorio completo con certificado de calibración.
  • LO-tox™ Es un relleno orgánico especialmente elegido para lograr un amplio rango de temperaturas y proporcionar los niveles prácticos más bajos de riesgo.
  • Relleno seguro sin mercurio
  • Se suministra con un certificado de calibración
  • Tapa de extremo anti-rollo
  • Se suministra de serie en un tubo telescópico protector individual y resellable.
  • Fabricados en Reino Unido
Especificaciones
Puntos de calibración 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certificaciones/conformidad Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 30,5 cm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol azul
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
Temperatura máxima +110 °C
Temperatura mín. (imperial) -4 °F
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De -4 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +110 °C
Exactitud ±1,5 °C a 90 °C
Subdivisión 0,5 °C
Immersion Length 76 mm
Anchura (métrico) 1.2 cm