Learn More
Brannan™ LO-tox™ Termómetro de laboratorio con calibración UKAS de 3 puntos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17882988
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-1°C to 101°C
-10°C a +50°C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 51 °C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17882988 De -1 °C a 101 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17843298 -1°C to 101°C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17892978 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17872988 De -10 ° a +360 °C 2 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17832988 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17802998 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17893288 De -10 °C a +260 °C 1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17833008 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 15,5 cm cada uno
17853068 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17843068 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17803078 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17863288 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17803298 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17893068 De -10 ° a +360 °C 2 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17813118 De -35 °C a +50 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17833088 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17833068 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17813078 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17813298 De -35 °C a +50 °C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17853298 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17883108 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17883298 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17873068 De -10 °C a +300 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17843078 -10°C a +50°C 1 °C inmersión total 15,5 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17882988 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 44/825/0 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    151.33€ / paquete de 1
    Ahorro 10.67€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
LO-tox™ Termómetro de laboratorio completo con certificado de calibración.
  • LO-tox™ Es un relleno orgánico especialmente elegido para lograr un amplio rango de temperaturas y proporcionar los niveles prácticos más bajos de riesgo.
  • Relleno seguro sin mercurio
  • Se suministra con un certificado de calibración
  • Tapa de extremo anti-rollo
  • Se suministra de serie en un tubo telescópico protector individual y resellable.
  • Fabricados en Reino Unido
Specifica
Puntos de calibración 0 °C, 50 °C, 100 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17025 UKAS
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 40,5 cm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol azul
Temperatura máx. (imperial) 214 °F
Temperatura máxima +101 °C
Temperatura mín. (imperial) 30 °F
Temperatura mín. (métrico) -1 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 30 °F a 214 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -1 °C a 101 °C
Exactitud ±1,0 °C a 90 °C
Subdivisión 0,2 °C
Anchura (métrico) 1.2 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.