Learn More
- Home
- Products
- Termómetros e instrumentos de medición de temperatura
- Termómetros manuales
- Brannan™ LO-tox™ Termómetro de laboratorio
Brannan™ LO-tox™ Termómetro de laboratorio
Código de producto. 13098583
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -1 °C a +101 °C
De -1 °C a +51 °C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +101 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -10 °C a +330 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
24 product options available for selection
| Código de producto. | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13098583 | De -35 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13018593 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13028593 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 11907341 | De -10 °C a +260 °C | 1 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 13038583 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 12309359 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 12399349 | De -35 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 13078583 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 13088583 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 12389349 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13068593 | De -10 °C a +330 °C | 2 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 12319359 | De -10 °C a +300 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13038603 | De -1 °C a +51 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 13008603 | De -1 °C a +51 °C | 0,1 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13048603 | De -1 °C a +51 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 13018603 | De -1 °C a +51 °C | 0,2 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13058603 | De -10 °C a +101 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 12339359 | De -1 °C a +101 °C | 0,2 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13038593 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 155 mm | cada uno |
| 13048593 | -10°C a +50°C | 1 °C | inmersión total | 115 mm | cada uno |
| 15482695 | De -10 ° a +360 °C | 2 °C | inmersión parcial | 305 mm | paquete de 10 |
| 15442695 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión total | 305 mm | paquete de 10 |
| 15432695 | De -10 ° a +360 °C | 2 °C | inmersión total | 305 mm | paquete de 10 |
| 15689025 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
13098583
Proveedor
Brannan™
N.º de proveedor
44/801/8
-
4.20€
3.89€ / paquete de 1
Ahorro 0.31€
7% Descuento
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
3.99 EUR hasta el 2026-09-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27996" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27996" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. Brannan™ Lo-Tox™ El termómetro de inmersión parcial lleno de alcohol está fabricado según estándares trazables e incluye una tapa azul antienrollable y un anillo de suspensión de seguridad.
- Termómetro de agitación/uso general con relleno de baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente.
- Fácil de leer en segundo plano.
- Cada termómetro se fabrica según los estándares del certificado Traceable
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Alcohol azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Incluye | Tapón de cierre no enrollable Brannan |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Termómetro de laboratorio |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | - 35 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -35 °C a +50 °C |
| Exactitud | ± 1 °C |
| Subdivisión | 1 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |