Learn More
Tocris Bioscience™ LNT 1
Descripción
LNT 1 is a potent flap endonuclease 1 (FEN1) inhibitor (IC50 = 46.4 nM for hFEN1-336Δ). Cytotoxic to SW620 colorectal cancer cells in vitro; induces DNA damage response.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-3-hydroxythieno[3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 824983-91-7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C15H12N2O5S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.33 |
| Pureza | 98% |