Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de respaldo de LN2 para ultracongeladores horizontales Isotemp
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Mantiene la temperatura en -80 °C con nitrógeno líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Instalada en fábrica |
| Intervalo de temperatura | -80°C |
| Para utilizar con (equipo) | Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos) |