Learn More
UVP Modelo LMW-20 de transiluminador
Especificaciones
Especificaciones
| Anchura (métrico) | 486 mm |
| Altura (métrico) | 143 mm |
| Fondo (métrico) | 337 mm |
| Tipo de producto | Transiluminador de luz ultravioleta/blanca |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de adquisición de imágenes UVP |
| Área de filtración (métrica) | 200 x 200 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tamaño del filtro (métrico) | 200 x 200 mm |
| Modelo | LMW–20 |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |