Learn More
Heinz Herenz Hisopo LMS, Amies
Código de producto. 17917842
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de punta:
Estándar
Fina
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 900
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de punta unitSize
17917842 Estándar paquete de 900
16505354 Estándar paquete de 100
16515354 Fina paquete de 100
17927842 Fina paquete de 900
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17917842 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1020203
Tubo de ensayo con tapón de rosca rosa y 1 ml de medio Amies para la toma de muestras y la preservación de bacterias aeróbicas, anaeróbicas y exigentes en 48 horas.
  • Para el transporte y la preservación de muestras microbiológicas
  • El medio líquido facilita la dilución de las muestras
  • Lleve a cabo diferentes pruebas de una muestra
  • Dispositivo listo para usar suministrado en una bolsa de apertura fácil.
  • Punto de ruptura en el eje si el aplicador permite un flujo de trabajo seguro e higiénico
  • Los tubos de ensayo etiquetados previamente permiten una correcta identificación
  • Fabricado de acuerdo con las GMP (Buenas prácticas de fabricación) y certificado de acuerdo con DIN EN ISO 13485, lo que permite garantizar una alta calidad
  • Estériles (SAL 10-6)
Especificaciones
Tipo de producto Hisopo de transporte y recogida
Esterilidad Estéril
Color del tapón Rosa
Descripción Libre de pirógenos y sin citotóxicos
Incluye Tubo de ensayo con tapón de rosca y medio líquido
Envase Bolsa separable
Shaft Material Bastón de espuma
Tipo de punta Estándar