Learn More
Heinz Herenz Hisopo LMS Amies con tapa de rosca rosa
Código de producto. 30178742
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
30178742 Estéril paquete de 150
1 options
Código de producto. 30178742 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1020204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.43€
    100.95€ / paquete de 150
    Ahorro 89.48€
    46% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Tubo de ensayo con tapón de rosca rosa que contiene 1 mL de medio Amies líquido para muestreo y conservación de bacterias aeróbicas, anaeróbicas y otras bacterias fastidiosas en 48 horas.
Nuestros hisopos de transporte y recolección contienen aplicadores especiales y tubos de ensayo con diferentes medios líquidos, personalizados para el transporte y conservación de muestras microbiológicas.
  • El medio líquido permite la división del material de muestra y, por lo tanto, realizar varias pruebas a partir de una muestra.
  • Los dispositivos listos para usar se suministran en un paquete pelable que es fácil de abrir.
  • El punto de ruptura en el eje del aplicador permite un flujo de trabajo seguro e higiénico.
  • El tamaño estándar de los tubos de ensayo con tapón de rosca simplifica el uso con analizadores automáticos.
  • Hay etiquetas en los tubos de ensayo para una identificación precisa de la muestra.
  • Los artículos se producen según las condiciones de GMP (Buenas Prácticas de Fabricación) y certificado según DIN EN ISO 13485. Esto garantiza una alta calidad.
  • Nuestros hisopos son estériles (SAL 106), libres de pirógenos y no citotóxicos.
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de transporte de líquidos Amies
Formato Hisopo
Tipo de medios Amies líquidos
Esterilidad Estéril
Color Blanco
Tipo de punta Punta fina