Learn More
LMPTP inhibitor 1 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494468 10 mg 10 miligramos
16465346 100 mg 100 miligramos
16437197 5 mg 5 miligramos
16430787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111489B
MedChemExpress LMPTP INHIBITOR 1 (dihydrochloride) is a selective inhibitor of low molecular weight protein tyrosine phosphatase (LMPTP), with an IC50 of 0.8 μM LMPTP-A.
LMPTP INHIBITOR 1 (dihydrochloride) is a selective inhibitor of low molecular weight protein tyrosine phosphatase (LMPTP), with an IC50 of 0.8 μM LMPTP-A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LMPTP inhibitor 1 dihydrochloride
CAS 2310135-46-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H38Cl2N4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 64 mg/mL (123.66 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (96.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(C2=NC3=CC=CC=C3C(NCCCN4CCCCC4)=C2)C=C1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 517.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.53
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism