Learn More
LMP744 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482478 5 mg 5 miligramos
16470279 10 mg 10 miligramos
16455437 50 mg 50 miligramos
16433269 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00248A
MedChemExpress LMP744 hydrochloride (MJ-III65 hydrochloride) is a DNA intercalator and Topoisomerase I (Top1) inhibitor with antitumor activity.
LMP744 hydrochloride (MJ-III65 hydrochloride) is a DNA intercalator and Topoisomerase I (Top1) inhibitor with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LMP744 hydrochloride
CAS 308246-57-3
Color Dark Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25ClN2O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo MJ-III65 hydrochlorideNSC706744 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 105 mg/mL (214.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCNCCCN1C2=C(C(C3=CC(OCO4)=C4C=C23)=O)C5=CC(OC)=C(OC)C=C5C1=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 488.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.92
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death