missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LMP744 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16455437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16455437 50 mg 50 miligramos
16482478 5 mg 5 miligramos
16470279 10 mg 10 miligramos
16433269 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16455437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00248A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LMP744 hydrochloride (MJ-III65 hydrochloride) is a DNA intercalator and Topoisomerase I (Top1) inhibitor with antitumor activity.

LMP744 hydrochloride (MJ-III65 hydrochloride) is a DNA intercalator and Topoisomerase I (Top1) inhibitor with antitumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LMP744 hydrochloride
CAS 308246-57-3
Color Dark Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25ClN2O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo MJ-III65 hydrochlorideNSC706744 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 105 mg/mL (214.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCNCCCN1C2=C(C(C3=CC(OCO4)=C4C=C23)=O)C5=CC(OC)=C(OC)C=C5C1=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 488.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.92
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.