Learn More
LMK 235, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl)oxy]-3,5-dimethylbenzamide |
| CAS | 1418033-25-6 |
| Fórmula molecular | C11 H14 Br N O . H Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | LMK 235, N-[[6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl]oxy]-3,5-dimethylbenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14BrNO.ClH/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-bromofenil)-3-(dimetilamino)propan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 292.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.003 |