Learn More
LMK-235, MedChemExpress
Código de producto. 16497576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497576 100 mg 100 miligramos
16483687 50 mg 50 miligramos
16451286 200 mg 200 miligramos
16430148 5 mg 5 miligramos
16417688 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18998
MedChemExpress LMK-235 is a potent and selective HDAC4/5 inhibitor, inhibits HDAC5, HDAC4, HDAC6, HDAC1, HDAC2, HDAC11 and HDAC8, with IC50s of 4.22 nM, 11.9 nM, 55.7 nM, 320 nM, 881 nM, 852 nM and 1278 nM, respectively, and is used in cancer research.
LMK-235 is a potent and selective HDAC4/5 inhibitor, inhibits HDAC5, HDAC4, HDAC6, HDAC1, HDAC2, HDAC11 and HDAC8, with IC50s of 4.22 nM, 11.9 nM, 55.7 nM, 320 nM, 881 nM, 852 nM and 1278 nM, respectively, and is used in cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LMK-235
Forma física Solid
CAS 1418033-25-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22N2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.92 mM)
SMILES O=C(NOCCCCCC(NO)=O)C1=CC(C)=CC(C)=C1
Peso molecular (g/mol) 294.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.35
Porcentaje de pureza 98.1%