Learn More
Sartorius™ Analizador de humedad LMA200PM-000EU
Código de producto. 12837142 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
12837142 Digital cada uno
1 options
Código de producto. 12837142 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor LMA200PM000EU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Analizador de humedad eficaz y rápido mediante secado por microondas. El analizador de humedad Sartorius™ LMA200PM-000EU está diseñado con un sistema de pesaje analítico integrado.
  • Se puede utilizar para muestras líquidas y pastosas con un contenido de humedad que oscila aproximadamente entre 8 y 100 %
  • Tiempo de análisis de aproximadamente 40-120 segundos (depende del tipo de muestra y del contenido de humedad)
  • Funcionamiento sencillo con dos teclas para mediciones de humedad rutinarias
  • Determinación de criterios de valoración: Totalmente automático mediante sensores de masa y humedad; el usuario define la pérdida de peso/unidad de tiempo para la medición; modo de temporizador
  • Sistema de pesaje analítico integrado con una capacidad de 70 g y. una resolución de 0,1 mg para valores de peso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla Digital
Requisitos de alimentación 230 V, 1000 W, 50 Hz
Fuente radiológica Radiación de microondas
Constante del tiempo de repuesta De 40 a 120 s