Learn More
Sartorius™ Analizador de humedad por infrarrojos MA100
Código de producto. 10166861 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
10166861 Digital 1 PCS
1 options
Código de producto. 10166861 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor MA100C000230V1
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Analizador de humedad de alta precisión con excelente reproducibilidad. El analizador de humedad por infrarrojos Sartorius™ MA100 es rápido, versátil y adecuado para el control de calidad, la investigación y el desarrollo.
  • La mayor precisión de medición posible que un medidor termogravimétrico de humedad puede ofrecer actualmente
  • Amplias funciones para la versatilidad en el análisis de muestras y secuencias
  • Medición del contenido de humedad del 0,005 % al 100 %
  • Capacidad de pesaje de 100 g con resolución de 0,1 mg
  • Búsqueda automática de criterios de valoración/programación automática para determinar los mejores parámetros posibles con solo tocar una tecla
  • Calentamiento rápido de una muestra mediante la elección de un elemento calefactor cerámico, una lámpara halógena o un radiador de cuarzo en espiral CQR, los cuales son todos calentadores infrarrojos
  • Control de precisión rápido y sencillo mediante funciones de autodiagnóstico y autocalibración conforme a DIN/ISO gracias al peso de calibración integrado, la función reproTEST y el conjunto de ajuste de temperatura (accesorio)
  • Fuente de calefacción: Calentamiento cerámico (suave y sencillo)
  • Número de programas de medición: 30
  • Dimensiones (An x F x Al): 350 x 453 x 156mm
  • Intervalo de humedad recomendado: De 0,005 a 99,995 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Analizador de humedad por infrarrojos
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN/ISO
Pantalla Digital
Requisitos de alimentación 230 V