Learn More
LM22B-10, MedChemExpress
Código de producto. 16490106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490106 2 mg 2 miligramos
16486657 5 mg 5 miligramos
16470297 50 mg 50 miligramos
16444966 100 mg 100 miligramos
16403948 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104047
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.
LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LM22B-10
Forma física Solid
CAS 342777-54-2
Color Green
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33ClN2O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (309.27 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CCO)CCO)C=C2)C3=CC=C(N(CCO)CCO)C=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 485.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.01
Porcentaje de pureza 98.6%