Learn More
LM22A-4, MedChemExpress
Código de producto. 16494406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494406 100 mg 100 miligramos
16475847 5 mg 5 miligramos
16453118 10 mg 10 miligramos
16419676 50 mg 50 miligramos
16402636 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100673
MedChemExpress LM22A-4 is a specific agonist of tyrosine kinase receptor B, used for neurological disease research.
LM22A-4 is a specific agonist of tyrosine kinase receptor B, used for neurological disease research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LM22A-4
Forma física Solid
CAS 37988-18-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H21N3O6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (147.34 mM) ∣DMSO : ≥ 29 mg/mL (85.46 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C(NCCO)=O)=CC(C(NCCO)=O)=C1)NCCO
Peso molecular (g/mol) 339.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.34
Porcentaje de pureza 98.0%