Learn More
Tocris Bioscience™ LM 22A4
Código de producto. 30564777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30564777 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30564777 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4607/25
Potent TrkB agonist
LM 22A4 is a potent tropomyosin-related kinase B (TrkB) agonist. Induces activation of Trk, Akt and ERK in mouse hippocampus and striatum and exhibits neurotrophic activity. Reverses deficits in motor task learning in mice following traumatic brain injury; restores respiratory function in a rat model of Rett syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N',N' 'Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-benzenetricarboxamide
CAS 37988-18-4
Cantidad 25 mg
Objetivo Trk Receptor Agonists
Fórmula molecular C15H21N3O6
Pureza 98%