Learn More
LKB1 Polyclonal Antibody
Descripción
LKB1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LKB1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | STK11 |
| N.º de referencia del gen | Q15831 |
| Alias de gen | AA408040; CAMK group; CAMKL family; hLKB1; liver kinase B1; Liver kinase B1 homolog; LKB 1; LKB1; LKB-1; LKB1(S); Par-4; PJS; polarization-related protein LKB1; R75140; renal carcinoma antigen NY-REN-19; serine/threonine kinase 11; serine/threonine-protein kinase 11; serine/threonine-protein kinase LKB1; serine/threonine-protein kinase STK11; STK11 |
| Símbolos de los genes | STK11 |
| Mostrar más |