Learn More
Lixivaptan, TRC
Código de producto. 30137705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137705 10 mg 10 miligramos
30012610 5 mg 5 miligramos
30012468 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46927510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168079-32-1
Fórmula molecular C27 H21 Cl F N3 O2
Peso molecular (g/mol) 473.93
Sinónimo N-[3-Chloro-4-(5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepin-10(11H)-ylcarbonyl)phenyl]-5-fluoro-2-methyl-benzamide, VPA 985, WAY-VPA 985;
Nombre IUPAC N-[3-cloro-4-(6,11-dihidropirrolo[2,1-c][1,4]benzodiacepina-5-carbonil)fenil]-5-fluoro-2-metilbenzamida
SMILES Cc1ccc(F)cc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3Cc4cccn4Cc5ccccc35)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lixivaptan
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H21ClFN3O2/c1-17-8-9-19(29)13-23(17)26(33)30-20-10-11-22(24(28)14-20)27(34)32-16-21-6-4-12-31(21)15-18-5-2-3-7-25(18)32/h2-14H,15-16H2,1H3,(H,30,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.1306