Learn More
Gibco™ Liver Perfusion Medium (1X)
Descripción
El medio de perfusión hepática es una solución salina tamponada y equilibrada formulada para limpiar la sangre del hígado, prevenir la coagulación e iniciar el aflojamiento del contacto célula a célula.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de hepatocitos |
| Clasificación | Sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de perfusión hepática |
| Serum Level | Sin suero |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Culture Type | Cultivo de células de mamíferos |