Learn More
Gibco™ Liver Digest Medium
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11550536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11550536 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11550536 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 17703034
Edge
Medio de digestión hepática
El medio de digestión del hígado es un medio de colagenasa-dispasa para la disociación de células hepáticas viables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de célula Células de hepatocitos
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de digestión hepática
Serum Level Sin suero
Con aditivos Rojo de fenol
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.