Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Violet Viability/Vitality Kit, for 405 nm excitation
Código de producto. 10649624
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10649624 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10649624 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor L34958
El kit de viabilidad/vitalidad LIVE/DEAD™ Violet ofrece un ensayo de vitalidad y viabilidad celular de fluorescencia a dos colores que se basa en la determinación simultánea de células vivas y muertas con dos sondas que miden parámetros reconocidos de salud celular.
  • Proporciona un ensayo de vitalidad y viabilidad celular de fluorescencia de dos colores
  • Basado en la determinación simultánea de células vivas y muertas con dos sondas que miden parámetros reconocidos de la salud celular: integridad de la membrana plasmática y actividad de esterasa intracelular
  • La AM violeta de calceína y el colorante reactivo acufluorescente son colorantes óptimos para esta aplicación
  • Ambos colorantes utilizan el láser violeta, lo que permite utilizar otras líneas de láser para fluorocromos convencionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Tipo de célula Células eucariotas
Color Aqua, violeta
Contenido y almacenamiento Contiene 5 viales de tinción violeta de calceína (25 μg/vial), 5 viales de colorante reactivo acufluorescente y 1 vial de DMSO.
Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz.
Descripción Kit de viabilidad/vitalidad LIVE/DEAD™ Violet, para excitación de 405 nm
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Emission Coloración reactiva turquesa fluorescente: 367/526 nm
Tinción de color violeta de calceína: 400/452 nm
Excitation Wavelength Range 367/400 nm
Formulario Liofilizado
Formato Tubo(s)
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)