Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Assay Kit (Green/Deep Red)
Código de producto. 17444512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 40 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17444512 2 viales de 40 μl cada uno
1 options
Código de producto. 17444512 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L32250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un ensayo de viabilidad celular fluorescente de dos colores que identifica simultáneamente células vivas y muertas.Las células vivas están etiquetadas con colorante de calceína y emiten una fluorescencia verde, mientras que las células muertas están etiquetadas con colorante rojo oscuro SYTOX y emiten una fluorescencia roja.
Kit de ensayo de viabilidad/citotoxicidad LIVE/DEAD™ (verde/rojo oscuro)
  • Un ensayo de viabilidad celular fluorescente de dos colores que identifica simultáneamente células vivas y muertas
  • Las células vivas están etiquetadas con colorante de calceína y emiten una fluorescencia verde
  • Las células muertas están etiquetadas con colorante rojo oscuro SYTOX y emiten una fluorescencia roja
  • Los colorantes se pueden multiplexar con otros fluoróforos naranja/rojo con conjuntos de filtros compatibles
  • El kit es adecuado para su uso con microscopios de fluorescencia o escáneres de placas multipocillo de fluorescencia de análisis de alto contenido (HCA)
  • Fácilmente adaptable para el uso con otros sistemas de detección de fluorescencia
  • Los principios de ensayo son generales y aplicables a la mayoría de los tipos de células eucariotas, incluidas las células adherentes y no adherentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde, rojo oscuro
Contenido y almacenamiento • 1 vial de Calceína AM (indicador de células vivas), 40 μl, suministrado como solución de 2000X (4 mM) en DMSO
• 1 vial de tinción de ácido nucleico rojo profundo SYTOX (indicador de células muertas), 40 μl, suministrado como solución 2000X (500 μM) en DMSO
Conservar a ≤-20 °C, en vertical y en lugar seco. Proteja el producto de la luz.
Descripción Kit de ensayo de viabilidad/citotoxicidad LIVE/DEAD (verde/rojo oscuro)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Microscopios de fluorescencia, Escáneres de fluorescencia de placas multipocillo de análisis de alto contenido (HCA), Otros sistemas de detección de fluorescencia
Tipo de producto M25
Formato Kit
Indicador Calceína, AM (indicador de células vivas), tinción de ácido nucleico rojo profundo SYTOX™ (indicador de células muertas)
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 2 viales de 40 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo Viabilidad
Longitud de onda de excitación 495, 660 nm
Longitud de onda de emisión 515, 682 nm