Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ FungaLight™ Yeast Viability Kit, for flow cytometry
Descripción
El kit de viabilidad de levadura LIVE/DEAD™ FungaLight™ permite a los investigadores diferenciar de forma fácil, fiable y cuantitativa la levadura viva y muerta en minutos mediante citometría de flujo. El kit contiene soluciones de tinción de ácido nucleico fluorescente verde SYTO 9 y tinción de ácido nucleico fluorescente rojo, yoduro de propidio. Estas tinciones difieren tanto en sus características espectrales como en su capacidad para penetrar en células sanas de levadura. Cuando se usa por sí sola, la tinción SYTO 9 generalmente etiqueta todas las levaduras de una población - aquellas con membranas intactas y con membranas dañadas. Por el contrario, el yoduro de propidio penetra solo en la levadura con membranas dañadas, causando una reducción en la fluorescencia de la tinción SYTO 9 por la transferencia de energía mediante resonancia fluorescente (FRET) cuando ambas tinciones están presentes. Como resultado, la levadura con membranas intactas se tiñe de verde fluorescente, mientras que la levadura con membranas dañadas se tiñe de rojo fluorescente.
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Impermeable, permeable |
| Color | Verde, rojo |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de tinción SYTO™ 9 (solución en DMSO) y 1 vial de yoduro de propidio de 300 μl (solución en DMSO). Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Descripción | Kit de viabilidad de levaduras LIVE/DEAD™ FungaLight™, para citometría de flujo |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de viabilidad de levadura |
| Tipo de colorante | SYTO™ 9, yoduro de propidio |
| Emission | 498/617 nm |
| Mostrar más |