Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits
Código de producto. 10266712
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Ensayo de viabilidad
Microscopía, ensayos cuantitativos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10266712 Microscopía, ensayos cuantitativos cada uno
10093052 Ensayo de viabilidad cada uno
10053312 Ensayo de viabilidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10266712 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L7012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    914.00€
    822.65€ / paquete de 1
    Ahorro 91.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits are easy-to-use fluorescent staining kits commonly used for assessing the viability of bacterial cells. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability using green and red fluorescent dyes for use with imaging, flow, and assays.
The LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits are convenient and easy-to-use kits for monitoring the viability of bacterial populations based on the membrane integrity of the cell. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability for a diverse array of bacterial genera. Cells with a compromised membrane that are dead or dying will stain red with propidium iodide, whereas cells with an intact membrane will stain green with SYTO™ 9. These kits enable researchers to differentiate between live and dead bacteria within minutes, even in mixed populations with diverse bacterial types through fluorescent imaging, flow cytometry, and microplate assays.
El kit de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD BacLight *para microscopía* es un kit práctico y fácil de usar para monitorear la viabilidad de las poblaciones bacterianas en función de la integridad de la membrana de la célula. Las células con una membrana comprometida que se consideran muertas o moribundas se tiñen de rojo, mientras que las células con una membrana intacta se teñirán de verde.
Consulte la información adicional sobre todos los productos de análisis microbiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Bacterias
Contenido y almacenamiento Store frozen (-5°C to -25°C) and protect from light.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Microscopía, ensayos cuantitativos
Tipo de producto Bacterial Viability Kit
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Línea de productos BacLight, LIVE/DEAD
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente