Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits
Código de producto. 10053312
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Ensayo de viabilidad
Microscopía, ensayos cuantitativos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
10053312 Ensayo de viabilidad cada uno
10093052 Ensayo de viabilidad cada uno
10266712 Microscopía, ensayos cuantitativos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10053312 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L7007
Edge
LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits are easy-to-use fluorescent staining kits commonly used for assessing the viability of bacterial cells. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability using green and red fluorescent dyes for use with imaging, flow, and assays.
The LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits are convenient and easy-to-use kits for monitoring the viability of bacterial populations based on the membrane integrity of the cell. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability for a diverse array of bacterial genera. Cells with a compromised membrane that are dead or dying will stain red with propidium iodide, whereas cells with an intact membrane will stain green with SYTO™ 9. These kits enable researchers to differentiate between live and dead bacteria within minutes, even in mixed populations with diverse bacterial types through fluorescent imaging, flow cytometry, and microplate assays.
El kit de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD BacLight para microscopía es un kit práctico y fácil de usar para monitorear la viabilidad de las poblaciones bacterianas en función de la integridad de la membrana de la célula. Las células con una membrana comprometida que se consideran muertas o moribundas se tiñen de rojo, mientras que las células con una membrana intacta se teñirán de verde.
Análisis de bacterias, análisis de viabilidad bacteriana y citotoxicidad, análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Bacterias
Color Rojo, verde
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Fluorímetro, Citómetro de flujo
Tipo de producto Kit de viabilidad bacteriana
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Emission 500, 635 nm
Excitation Wavelength Range 480, 490 nm
Formato Tubos, placa de 96 pocillos, portaobjetos
Línea de productos BacLight, LIVE/DEAD
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente