Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Scarlet (723) Viability Kit, for 633 nm excitation
Código de producto. 17347709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
400 ensayos
80 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
paquete de 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17347709 80 ensayos cada uno
17468262 200 ensayos paquete de 200
17478262 400 ensayos paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17347709 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L34986
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los kits de viabilidad LIVE/DEAD Flexible permiten una determinación clara de células vivas y muertas, lo que permite un análisis más preciso con citometría de flujo tanto convencional como espectral.
Las células etiquetadas con colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable pueden lavarse, fijarse, permeabilizarse y teñirse para antígenos intracelulares, manteniendo al mismo tiempo poblaciones distintas de células vivas y muertas.Los espectros de emisión estrechos y únicos son ideales para la expansión de experimentos de citometría de flujo de alto parámetro.
Características de los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD:
  • Brillante: permite una fácil distinción entre células vivas y muertas en un solo canal
  • Resistente: patrón de tinción similar antes y después de la fijación y la permeabilización
  • Práctico: envasado en viales individuales para facilitar su uso
Brillo
Los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD se han diseñado para proporcionar una señal brillante con un solapamiento mínimo en canales adyacentes, lo que simplifica la compensación espectral.Dado que las células vivas y muertas se pueden discriminar mediante un único canal de citómetros de flujo, estos colorantes de viabilidad son la opción ideal para experimentos de varios colores.Además, sus huellas espectrales únicas son una valiosa adición a los experimentos de citometría de flujo espectral.
Resistente
Los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD pueden entrar y etiquetar covalentemente proteínas dentro de células muertas, lo que resulta en una intensidad de fluorescencia mucho más brillante que las células vivas.Este patrón de tinción se conserva tras la fijación.Otros tipos de colorantes de viabilidad pueden perder sensibilidad después del tratamiento con los fijadores necesarios para los protocolos de tinción intracelular.
Prácticos
Los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD se han envasado cómodamente en viales de un solo uso para garantizar la estabilidad y el rendimiento del tinte con el tiempo.Disuelva el colorante en el DMSO anhidro incluido y utilícelo inmediatamente o almacénelo a - 20 °C, evitando ciclos de congelación-descongelación.
Funcionamiento
En células con membranas comprometidas, el tinte de viabilidad reacciona con aminas libres tanto en el interior de la célula como en su superficie, lo que provoca una intensa tinción fluorescente.En células viables, la reactividad del colorante está limitada a las aminas de la superficie celular, lo que se traduce en una fluorescencia menos intensa.La diferencia de intensidad suele ser de 50 veces entre células vivas y muertas, lo que facilita la discriminación.
Colores disponibles
Los colorantes de viabilidad y las tinciones de células muertas LIVE/DEAD Flexible están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de los paneles de varios colores.El kit de muestreo de tinción de células muertas LIVE/DEAD Flexible proporciona un vial (40 ensayos) de cada una de las ocho tinciones de células muertas disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 80 ensayos
Descripción Kit de viabilidad LIVE/DEAD™ Fixable Scarlet (723), para 633 nm de excitación
Formato Tubo(s)
Color Escarlata
Contenido y almacenamiento Contiene 2 viales de tinción de células muertas LIVE/DEAD Fixable y 500 μl de DMSO.
Almacenar a -20 °C.
Células compatibles Células eucariotas
Excitación/emisión 702/723 nm
Líneas láser del citómetro de flujo 633 nm
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos LIVE/DEAD
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Método de detección Fluorescencia
Conjugado Tinción celular LIVE/DEAD Fixable Scarlet (723)
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Tipo de producto Kit de viabilidad celular