Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, for 633 nm excitation
Description
- Los kits de viabilidad LIVE/DEAD Fixable permiten una clara determinación de células vivas y muertas
- Permite análisis más precisos con citometrías de flujo tanto convencionales como espectrales
- Las células etiquetadas con colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable pueden lavarse, fijarse, permeabilizarse y teñirse para antígenos intracelulares, manteniendo al mismo tiempo poblaciones distintas de células vivas y muertas
- Los espectros de emisión estrechos y únicos son ideales para la expansión de experimentos de citometría de flujo de alto parámetro
Brillo
- Los colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable se han diseñado para proporcionar una señal brillante con un solapamiento mínimo en canales adyacentes, lo que simplifica la compensación espectral
- Dado que las células vivas y muertas se pueden discriminar mediante un único canal de citómetros de flujo, estos colorantes de viabilidad son la opción ideal para experimentos de varios colores
- Sus huellas espectrales únicas son una valiosa adición a los experimentos de citometría de flujo espectral
Resistente
- Los colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Flexible pueden entrar y etiquetar covalentemente proteínas dentro de células muertas, lo que resulta en una intensidad de fluorescencia mucho más brillante que las células vivas
- Este patrón de tinción se conserva tras la fijación
- Otros tipos de colorantes de viabilidad pueden perder sensibilidad después del tratamiento con los fijadores necesarios para los protocolos de tinción intracelular
Prácticos
- Los colorantes se han envasado cómodamente en viales de un solo uso para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
- Disuelva el colorante en el DMSO anhidro incluido y utilícelo inmediatamente
- Almacenar a -20 °C, evitando los ciclos de congelación-descongelación
Funcionamiento
- En células con membranas comprometidas, el colorante reacciona con aminas libres tanto en el interior de la célula como en su superficie, lo que provoca una intensa tinción fluorescente
- En células viables, la reactividad del colorante está limitada a las aminas de la superficie celular, lo que se traduce en una fluorescencia menos intensa
- La diferencia de intensidad suele ser de 50 veces entre células vivas y muertas, lo que facilita la discriminación
Colores disponibles
- Los colorantes de viabilidad y las tinciones de células muertas LIVE/DEAD Flexible están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de los paneles de varios colores
- El kit de muestreo de tinción de células muertas LIVE/DEAD Flexible proporciona un vial (40 ensayos) de cada una de las ocho tinciones de células muertas disponibles
Specifications
Specifications
| Cantidad | 200 ensayos |
| Descripción | Kit de viabilidad LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780), para 633 nm de excitación |
| Formato | Tubo(s) |
| Color | IR cercano |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 viales de tinción de células muertas LIVE/DEAD Fixable y 500 μl de DMSO. Almacenar a -20 °C. |
| Células compatibles | Células eucariotas |
| Excitación/emisión | 633/785 nm |
| Líneas láser del citómetro de flujo | 633 nm |
| Solubilidad | DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Show More |