Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, for 405 nm excitation
Código de producto. 17344553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
400 ensayos
80 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 400
paquete de 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17344553 80 ensayos paquete de 80
17354553 200 ensayos paquete de 200
17364553 400 ensayos paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17344553 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L34989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    163.65€ / paquete de 80
    Ahorro 54.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los kits de viabilidad LIVE/DEAD Flexible permiten una determinación clara de células vivas y muertas, lo que permite un análisis más preciso con citometría de flujo tanto convencional como espectral.
  • Los kits de viabilidad con fijación LIVE/DEAD permiten una clara determinación de células vivas y muertas
  • Permite análisis más precisos con citometrías de flujo tanto convencionales como espectrales
  • Las células etiquetadas con tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD pueden lavarse, fijarse, permeabilizarse y teñirse para antígenos intracelulares, manteniendo al mismo tiempo poblaciones distintas de células vivas y muertas
  • Los espectros de emisión estrechos y únicos son ideales para la expansión de experimentos de citometría de flujo de alto parámetro
Brillo
  • Los colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable se han diseñado para proporcionar una señal brillante con un solapamiento mínimo en canales adyacentes, lo que simplifica la compensación espectral
  • Dado que las células vivas y muertas se pueden discriminar mediante un único canal de citómetros de flujo, estos colorantes de viabilidad son la opción ideal para experimentos de varios colores
  • Además, sus huellas espectrales únicas son una valiosa adición a los experimentos de citometría de flujo espectral
Resistente
  • Los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD pueden entrar y etiquetar covalentemente proteínas dentro de células muertas, lo que resulta en una intensidad de fluorescencia mucho más brillante que las células vivas
  • Este patrón de tinción se conserva tras la fijación
  • Otros tipos de colorantes de viabilidad pueden perder sensibilidad después del tratamiento con los fijadores necesarios para los protocolos de tinción intracelular
Prácticos
  • Los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD se han envasado cómodamente en viales de un solo uso para garantizar la estabilidad y el rendimiento del tinte con el tiempo
  • Disuelva el colorante en el DMSO anhidro incluido y utilícelo inmediatamente
  • Almacenar a -20 °C, evitando los ciclos de congelación-descongelación
Funcionamiento
  • En células con membranas comprometidas, el colorante reacciona con aminas libres tanto en el interior de la célula como en su superficie, lo que provoca una intensa tinción fluorescente
  • En células viables, la reactividad del colorante está limitada a las aminas de la superficie celular, lo que se traduce en una fluorescencia menos intensa
  • La diferencia de intensidad suele ser de 50 veces entre células vivas y muertas, lo que facilita la discriminación
Colores disponibles
  • Los tintes de viabilidad y las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de los paneles de varios colores
  • El kit de muestreo de tinción de células muertas LIVE/DEAD Flexible proporciona un vial (40 ensayos) de cada una de las ocho tinciones de células muertas disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 80 ensayos
Descripción Kit de viabilidad LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506), para 405 nm de excitación
Formato Tubo(s)
Color Verde lima
Contenido y almacenamiento Contiene 2 viales de tinción de células muertas LIVE/DEAD Fixable y 500 μl de DMSO.
Almacenar a -20 °C.
Células compatibles Células eucariotas
Excitación/emisión 405/506 nm
Líneas láser del citómetro de flujo 405 nm
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos LIVE/DEAD
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Método de detección Fluorescencia
Conjugado Tinción celular (506) LIVE/DEAD Fixable Lime
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Tipo de producto Kit de viabilidad celular