Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable azul, para excitación por luz ultravioleta (UV)
Descripción
The LIVE/DEAD™ Fixable Blue Dead Cell Stain Kit is used to determine the viability of cells prior to the fixation and permeabilization required for intracellular antibody staining or prior to elimination of biohazardous materials using formaldehyde fixation. This kit has been optimized and validated for use with a UV laser flow cytometer.
- Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
- El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser UV
- Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
- Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
- Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
- Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Brillo óptimo
- La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Blue se ha seleccionado basándose en sus propiedades fluorescentes para proporcionar una señal brillante cuando se excita mediante un láser UV
- El colorante reactivo fluorescente azul tiene un máximo de excitación de ∼ 350 nm, por lo que es ideal para su uso con un láser UV y una emisión de ∼ 450 nm
- Al cambiar la tinción de viabilidad de un canal fuera del láser azul de 488 nm al láser UV, podrá liberar un canal en el citómetro de flujo para otros reactivos que resulten difíciles de encontrar en colores que no sean FITC o PE
- Al emplear el láser UV, no se producen problemas de solapamiento espectral con otros colorantes comunes, de manera que se elimina la necesidad de compensar la tinción de viabilidad de otras tinciones del panel
- Puesto que se pueden distinguir células vivas y muertas con un solo colorante y un solo canal de un citómetro de flujo, resultan la opción ideal para experimentos de varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Impermeable |
| Tipo de célula | Células eucariotas |
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 10 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO. Almacenar a -20 °C. |
| Descripción | Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable azul, para excitación por luz ultravioleta (UV) |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de tinción de células muertas |
| Tipo de colorante | Tinción de células muertas azul de fijación LIVE/DEAD™ |
| Mostrar más |