Learn More
Molecular Probes™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable azul, para excitación por luz ultravioleta (UV)
Código de producto. 15582241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
400 ensayos
80 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15582241 80 ensayos 1 set
10114812 200 ensayos cada uno
15585313 400 ensayos 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15582241 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor L34961
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Blue se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización necesaria para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante fijación con formaldehído.
  • Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
  • El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser UV
  • Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
  • Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
  • Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
  • Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Brillo óptimo
  • La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Blue se ha seleccionado basándose en sus propiedades fluorescentes para proporcionar una señal brillante cuando se excita mediante un láser UV
  • El colorante reactivo fluorescente azul tiene un máximo de excitación de ∼ 350 nm, por lo que es ideal para su uso con un láser UV y una emisión de ∼ 450 nm
  • Al cambiar la tinción de viabilidad de un canal fuera del láser azul de 488 nm al láser UV, podrá liberar un canal en el citómetro de flujo para otros reactivos que resulten difíciles de encontrar en colores que no sean FITC o PE
  • Al emplear el láser UV, no se producen problemas de solapamiento espectral con otros colorantes comunes, de manera que se elimina la necesidad de compensar la tinción de viabilidad de otras tinciones del panel
  • Puesto que se pueden distinguir células vivas y muertas con un solo colorante y un solo canal de un citómetro de flujo, resultan la opción ideal para experimentos de varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Tipo de célula Células eucariotas
Color Azul
Contenido y almacenamiento Contiene 2 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO.
Almacenar a -20 °C.
Descripción Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable azul, para excitación por luz ultravioleta (UV)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Kit de tinción de células muertas
Tipo de colorante Tinción de células muertas azul de fijación LIVE/DEAD™
Emission 450 nm
Excitation Wavelength Range 350 nm
Formulario Sólido
Formato Tubo(s)
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 80 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)