Learn More
Molecular Probes™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua, para 405nm de excitación
Código de producto. 15591451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
400 ensayos
80 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15591451 80 ensayos 1 set
10321873 200 ensayos cada uno
15511863 400 ensayos paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15591451 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor L34965
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización necesaria para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante fijación con formaldehído.
  • Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
  • El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser violeta
  • Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
  • Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
  • Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
  • Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Baja compensación
  • La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Aqua se ha seleccionado en base a sus propiedades fluorescentes para minimizar la compensación entre otros colorantes violetas y colorantes que se excitan mediante el láser azul a 488 nm
  • El colorante reactivo acufluorescente tiene una excitación máxima de ∼ 375 nm, pero se excita bien con el láser violeta de 405 nm
  • Tiene una emisión máxima de ∼ 512 nm, por lo que se puede recoger en el segundo canal en la mayoría de los citómetros de flujo de láser violeta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Tipo de célula Células eucariotas
Color Verde agua
Contenido y almacenamiento Contiene 2 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO.
Almacenar a -20 °C.
Descripción Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua, para 405nm de excitación
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante Tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua
Emission 526 nm
Excitation Wavelength Range 375 nm
Formulario Sólido
Formato Tubo
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 80 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente