Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua, para 405nm de excitación
Código de producto. 15511863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
400 ensayos
80 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15511863 400 ensayos paquete de 400
15591451 80 ensayos 1 set
10321873 200 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15511863 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L34966
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización necesaria para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante fijación con formaldehído.
The LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit is used to determine the viability of cells prior to the fixation and permeabilization required for intracellular antibody staining or prior to elimination of biohazardous materials using formaldehyde fixation. This kit has been optimized and validated for use with a violet laser flow cytometer.
  • Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
  • El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser violeta
  • Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
  • Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
  • Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
  • Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Baja compensación
  • La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Aqua se ha seleccionado en base a sus propiedades fluorescentes para minimizar la compensación entre otros colorantes violetas y colorantes que se excitan mediante el láser azul a 488 nm
  • El colorante reactivo acufluorescente tiene una excitación máxima de ∼ 375 nm, pero se excita bien con el láser violeta de 405 nm
  • Tiene una emisión máxima de ∼ 512 nm, por lo que se puede recoger en el segundo canal en la mayoría de los citómetros de flujo de láser violeta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Tipo de célula Células eucariotas
Color Verde agua
Contenido y almacenamiento Contiene 10 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO.
Almacenar a -20 °C.
Descripción Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua, para 405nm de excitación
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante Tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua
Formulario Sólido
Formato Tubo
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 400 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Longitud de onda de excitación 375 nm
Longitud de onda de emisión 526 nm