Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua, para 405nm de excitación
Descripción
The LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit is used to determine the viability of cells prior to the fixation and permeabilization required for intracellular antibody staining or prior to elimination of biohazardous materials using formaldehyde fixation. This kit has been optimized and validated for use with a violet laser flow cytometer.
- Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
- El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser violeta
- Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
- Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
- Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
- Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Baja compensación
- La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Aqua se ha seleccionado en base a sus propiedades fluorescentes para minimizar la compensación entre otros colorantes violetas y colorantes que se excitan mediante el láser azul a 488 nm
- El colorante reactivo acufluorescente tiene una excitación máxima de ∼ 375 nm, pero se excita bien con el láser violeta de 405 nm
- Tiene una emisión máxima de ∼ 512 nm, por lo que se puede recoger en el segundo canal en la mayoría de los citómetros de flujo de láser violeta
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Impermeable |
| Tipo de célula | Células eucariotas |
| Color | Verde agua |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO. Almacenar a -20 °C. |
| Descripción | Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua, para 405nm de excitación |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Tinción |
| Tipo de colorante | Tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua |
| Mostrar más |