Learn More
Litronesib Racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16458797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458797 5 mg 5 miligramos
16440226 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14846A
MedChemExpress Litronesib Racemate (LY2523355 Racemate) is the racemate of litronesib. Litronesib is a selective, allosteric inhibitor of kinesin Eg5.
Litronesib Racemate (LY2523355 Racemate) is the racemate of litronesib. Litronesib is a selective, allosteric inhibitor of kinesin Eg5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Litronesib Racemate
CAS 546111-97-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H37N5O4S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo LY2523355 Racemate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (195.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)C(N1C(C2=CC=CC=C2)(CNS(CCNCC)(=O)=O)SC(NC(C(C)(C)C)=O)=N1)=O
Peso molecular (g/mol) 511.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.7
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid