Learn More
Litronesib, MedChemExpress
Código de producto. 16466566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466566 100 mg 100 miligramos
16448797 5 mg 5 miligramos
16442337 50 mg 50 miligramos
16416208 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14846
MedChemExpress Litronesib (LY2523355) is a selective mitosis-specific kinesin Eg5 inhibitor, with antitumor activity.
Litronesib (LY2523355) is a selective mitosis-specific kinesin Eg5 inhibitor, with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Litronesib
CAS 910634-41-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H37N5O4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY2523355
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (97.71 mM)
SMILES CC(C)(C)C(N1[C@@](C2=CC=CC=C2)(CNS(CCNCC)(=O)=O)SC(NC(C(C)(C)C)=O)=N1)=O
Peso molecular (g/mol) 511.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.7
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease