Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tornasol, puro, indicador de grado
Código de producto. p-3734473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10164160 25 g Frasco de vidrio 25 g
10552924 100 g Frasco de vidrio 100 g
10494205 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10164160 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 190220250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1393-92-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1393-92-6
Número MDL MFCD00131528
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Litmus
Índice Merck 15, 5603
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Color Negro-azul a azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo o gránulos