Descripción
- Un indicador ácido-base desarrollado a partir de varios líquenes que contienen orcinol, incluidos Lecanora tartarea, Rocella fuciformis y Variolaria dealbata.
- La principal materia colorante del tornasol es el azolitmo, un derivado sustituido de 7-hidroxi-2-fenoxazona.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Litmus |
| CAS | 1393-92-6 |
| Número MDL | MFCD00131528 |
| Sinónimo | C.I. Natural Red 28, Lackmus, Tournesole, Chhadila |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol (3mg/mL); partly soluble water (10mg/mL-opaque dark blue solution) or alcohol. |
| Color | Azul |
| pH | 5 to 8 (Literature) |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo |