Learn More
tornasol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493462 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11493462 25 g
1 options
Código de producto. 11493462 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215526325
Tornasol, polvo azul oscuro
  • Un indicador ácido-base desarrollado a partir de varios líquenes que contienen orcinol, incluidos Lecanora tartarea, Rocella fuciformis y Variolaria dealbata.
  • La principal materia colorante del tornasol es el azolitmo, un derivado sustituido de 7-hidroxi-2-fenoxazona.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1393-92-6
Número MDL MFCD00131528
Sinónimo C.I. Natural Red 28, Lackmus, Tournesole, Chhadila
Especificaciones
Color Azul oscuro
pH 5 to 8 (literature)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol (3mg/mL); partly soluble water (10mg/mL-opaque dark blue solution) or alcohol.
Forma física Powder