Learn More
Indicador de pH, indicador (pH de 5 a 8), para titulación, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15696030 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15696030 25 g Frasco de vidrio 25 g
15606040 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15696030 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 6128025G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Indicador (pH de 5 a 8), para titulación
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1393-92-6
Número MDL MFCD00000826
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Litmus
Nombre de nota Indicator (pH 5-8), for titration
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Fórmula lineal CHCl3
Grado Reactivo analítico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g