Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Litmus |
| Nombre de nota | Indicator, pH 5-8, for titration |
| CAS | 1393-92-6, 64-17-5 |
| % máx. CAS | ≤4.0000%, ≤100.0000% |
| % mín. CAS | ≥96.0000% |
| Fórmula molecular | I2 |
| Fórmula lineal | I2 |
| Número MDL | MFCD00011355 |
| Grado | Reactivo analítico |
| Envase | Glass Bottle |
| Mostrar más |