Learn More
Sulfato Litocólico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30138307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138307 50 mg 50 miligramos
30003504 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46918550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64936-81-8
Fórmula molecular C24H38Na2O6S
Peso molecular (g/mol) 500.6
Sinónimo 3-(Sulfooxy)-(3alpha,5beta)-cholan-24-oic Acid, Disodium Lithocholic Acid Sulfate;
Nombre IUPAC disodio; (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-3-sulfonatooxi-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopententa[a]fenantotra-17-il]pentanoato
SMILES [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithocholic Sulfate Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O6S.2Na/c1-15(4-9-22(25)26)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(30-31(27,28)29)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3;;/h15-21H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.2184
Porcentaje de pureza >95%