Learn More
Ácido litolólico, TRC
Código de producto. 30012258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012258 1 g 1 g
30008768 25 g 25 g
17964525 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4691801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-13-9
Fórmula molecular C24 H40 O3
Peso molecular (g/mol) 376.57
Sinónimo (3α,5β)-3-Hydroxycholan-24-oic acid, 17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholan-3α-ol, 3-Hydroxycholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oate, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanoic acid, 3α-Hydroxycholanic acid, Lithocholic acid, NSC 683770
Nombre IUPAC ácido (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithocholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2977
Porcentaje de pureza >95%