Learn More
Lithocholic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16492069
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492069 1 g 1 g
16460798 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492069 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0172
MedChemExpress Lithocholic acid is a toxic secondary bile acid, causes intrahepatic cholestasis, has tumor-promoting activity.
Lithocholic acid is a toxic secondary bile acid, causes intrahepatic cholestasis, has tumor-promoting activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithocholic acid
CAS 434-13-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H40O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (663.89 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (26.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4([C@](C[C@H](O)CC4)([H])CC3)C)([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 376.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism