Learn More
Ácido litocólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571091 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10511354 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229090050
Solicitar formato a granel o personalizado
El ácido litocólico, n.° CAS 434-13-9, un metabolito bacteriano, es un oligo (etilenglicol) y un ácido biliar secundario.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ácido litocólico es un ácido monohidróxido y un ácido biliar secundario
Aplicaciones
  • El ácido litocólico se puede utilizar en estudios que evalúan la colestasis
  • Se puede utilizar para analizar la regulación del fosfolípido hepático y la homeostasis del ácido biliar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-13-9
Fórmula molecular C24H40O3
Peso molecular (g/mol) 376.581
Número MDL MFCD00003682
Clave InChI SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Sinónimo lithocholic acid, lithocolic acid, lithocholate, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic acid, 3-hydroxycholan-24-oic acid, 3alpha-hydroxycholanic acid, 3-alpha-hydroxycholanic acid, 5beta-cholanic acid-3alpha-ol, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanoic acid
PubChem CID 9903
ChEBI CHEBI:16325
Nombre IUPAC ácido (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithocholic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 182°C to 188°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 10, IV, 785
Índice Merck 15, 5601
Condición de rotación específica + 34.00 (20.00°C c=1.5,C2H5OH)
Rotación específica On dry basis: +32° to +36° (20°C, 589nm) (c=1.5, C2H5OH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.57
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo