Learn More
Ácido litolólico 3-O-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30137752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137752 5 mg 5 miligramos
30135801 10 mg 10 miligramos
30004274 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4691905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75239-91-7
Fórmula molecular C30H48O9
Peso molecular (g/mol) 552.7
Sinónimo (3α,5β)-23-Carboxy-24-norcholan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Lithocholic Acid 3-Glucuronide;
SMILES [H][C@@]12C[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C(O)[C@H]3O)CC[C@]1(C)[C@]4([H])[C@@]([C@@]5([H])[C@]([C@@](CC5)([H])[C@H](C)CCC(O)=O)(C)CC4)([H])CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithocholic Acid 3-O-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O9/c1-15(4-9-22(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(10-12-29(16,2)21(18)11-13-30(19,20)3)38-28-25(35)23(33)24(34)26(39-28)27(36)37/h15-21,23-26,28,33-35H,4-14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,36,37)/t15-,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%