Learn More
Ácido litocólico 24-Ac-O-beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithocholic Acid 24-Ac-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 142780-61-8 |
| Fórmula molecular | C30 H48 O9 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[(3α,5β)-3-Hydroxycholan-24-oate] β-D-Glucopyranuronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H48O9/c1-15(4-9-22(32)38-28-25(35)23(33)24(34)26(39-28)27(36)37)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(31)10-12-29(16,2)21(18)11-13-30(19,20)3/h15-21,23-26,28,31,33-35H,4-14H2,1-3H3,(H,36,37)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]oxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 552.697 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 552.33 |