Learn More
Óxido de circonio y litio, 94 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348148 25 g 25 g
11358148 100 g 100 g
11368148 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039377.14
Solicitar formato a granel o personalizado
El óxido de litio y circonio se utiliza en la separación y absorción de dióxido de carbono. Se utiliza en la fabricación de cuerpos dieléctricos y aislantes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12031-83-3
Fórmula molecular Li2O3Zr
Peso molecular (g/mol) 153.10
Número MDL MFCD00016182
Clave InChI PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium zirconate, dilithium dioxido oxo zirconium, 2li.o3zr, lithium zirconium oxide, dilithotab oxozirconiumbis olate, lithium zirconium oxide min, dilithium 1+ ion oxozirconiumbis olate, dilithium 1+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 6093659
Nombre IUPAC dilitio;dioxido(oxo)circonio
SMILES [Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium zirconium oxide
Color Blanco a crema
Forma física Polvo de malla -80
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.1
Porcentaje de pureza ≤94%
Olor Odorless
RU– Solo para uso en investigación